Merck
M46802
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
99%
Synonim(y):
N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Beilstein:
636496
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
tw
243-244 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed Dribek et al.
Environmental science and pollution research international, 24(35), 27070-27076 (2014-08-12)
We demonstrated the use of a new organometallic nanoprobe for competitive surface-enhanced Raman scattering (SERS) immunoassay devoted to the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) such as benzo[a]pyrene (BaP) in seawater. The nanoprobes are gold nanoparticles (GNPs) labeled by a
Jisheng Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(21), 9847-9859 (2015-05-06)
Utilization of dioxygen as the terminal oxidant at ambient temperature is always a challenge in redox chemistry, because it is hard to oxidize a stable redox metal ion like iron(III) to its high oxidation state to initialize the catalytic cycle.