Merck
473936
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide
99%
Synonim(y):
N-Formylmethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
HCONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
Beilstein:
1098352
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Methylformamide (NMF), a formamide derivative, is widely employed as an organic solvent. NMF molecule contains C=O and N-H groups, so it can act as a proton donor and acceptor. Its antitumor activities in mice have been assessed. Optical-heterodyne-detected optical Kerr effect (OHD-OKE) spectroscopic evaluation of NMF has been reported. Due to its important physical properties such as high dielectric constant, high solubility, low conductivity and amphiprotic nature, it is suitable for use as a separation medium in capillary electrophoresis studies.
Zastosowanie
N-Methylformamide may be employed in the preparation of the following:
  • Li2S-P2S5 solid electrolytes (SE)
  • interlayer-condensed materials of protonated layered silicate (magadiite)
  • Li3PS4 solid electrolyte
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid-phase synthesis of a Li3PS4 solid electrolyte using N-methylformamide for all-solid-state lithium batteries.
Teragawa S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(14), 5095-5099 (2014)
N-methylformamide as a separation medium in capillary electrophoresis.
Jansson M and Roeraade J.
Chromatographia, 40(3-4), 163-169 (1995)
Interlayer condensation of protonated layered silicate magadiite through refluxing in N-methylformamide.
Asakura Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 88(9), 1241-1249 (2015)
Preparation of Li2S-P2S5 solid electrolyte from N-methylformamide solution and application for all-solid-state lithium battery.
Teragawa S, et al.
Journal of Power Sources, 248, 939-942 (2014)
Femtosecond dynamics of hydrogen-bonding solvents. Formamide and N-methylformamide in acetonitrile, DMF, and water.
Chang JY and Castner Jr EW.
J. Chem. Phys. , 99(1), 113-125 (1993)