Kluczowe dokumenty
03951
N-Ethylformamide
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
N-Formylethylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
100
500
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432
bp
202-204 °C
gęstość
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CCNC=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-4-3-5/h3H,2H2,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
KERBAAIBDHEFDD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)