Merck
M26305
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide
≥99%
Synonim(y):
Acetylmethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
1071255
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNC(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)
Klucz InChI
OHLUUHNLEMFGTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Methylacetamide can be used:
  • To synthesize N-methyl-N-(3-thienyl)acetamide by reacting with 3-bromothiophene in the presence of CuI catalyst and N,N′-dimethylethylenediamine.(1)
  • As a ligand to synthesize the zirconium(IV) complex, Zr(MeC(O)NMe)4 by reacting with tetrakis(dimethylamido)zirconium.(2)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hangfei Chen et al.
Environmental science & technology, 51(20), 11710-11717 (2017-09-15)
Amides represent an important class of nitrogen-containing compounds in the atmosphere that can in theory interact with atmospheric acidic particles and contribute to secondary aerosol formation. In this study, uptake coefficients (γ) of six alkylamides (C
Adolfo Bastida et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(43), 11450-11461 (2010-10-12)
Nonequilibrium molecular dynamics (MD) simulations and instantaneous normal mode (INMs) analyses are used to study the vibrational relaxation of the C-H stretching modes (ν(s)(CH₃)) of deuterated N-methylacetamide (NMAD) in aqueous (D2O) solution. The INMs are identified unequivocally in terms of
Haibo Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(31), 10847-10856 (2010-08-05)
Most current biomolecular simulations are based on potential energy functions that treat the electrostatic energy as a sum of pairwise Coulombic interactions between effective fixed atomic charges. This approximation, in which many-body induced polarization effects are included in an average
Bruno A C Horta et al.
Journal of computational chemistry, 33(24), 1907-1917 (2012-06-01)
Considering N-methylacetamide (NMA) as a model compound, new interaction parameters are developed for the amide function in the GROMOS force field that are compatible with the recently derived 53A6(OXY) parameter set for oxygen-containing chemical functions. The resulting set, referred to
M Albertí et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(18), 8422-8432 (2011-02-19)
A recently formulated intermolecular potential has been adapted to describe the interaction of the N-methylacetamide (NMA) dimer and of the NMA-H(2)O adduct. The pure electrostatic component of the intermolecular potential functional representation is as usual expressed in terms of a