Merck
157724
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-6-methylaniline
≥98%
Synonim(y):
3-Ethyl-2-aminotoluene, 6-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Beilstein:
2079468
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.06 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
Klucz InChI
JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Etylo-6-metyloanilina jest metabolitem herbicydów metolachlor, diuron, monuron, a jej degradację oceniano w doświadczeniach laboratoryjnych na glebach mikrobiologicznie aktywnych i wyjałowionych.
Zastosowanie
2-etylo-6-metyloanilinę wykorzystano do przygotowania racemicznych estrów N-(2-etylo-6-metylofenylo)alaniny (NEMPA).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Resolution of< i> N</i>-(2-ethyl-6-methylphenyl) alanine via free and immobilized lipase from< i> Pseudomonas cepacia</i>.
Zheng L, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 38(3), 119-125 (2006)
A Barra Caracciolo et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 134(3), 525-534 (2004-12-29)
In this work the degradation of the herbicides metolachlor, diuron, monuron and of the metabolites 2-ethyl-6-methylaniline (EMA), and 3,4-dichloroaniline (DCA) was assessed in laboratory experiments on microbiologically active and sterilized soils. Their leaching potentials were calculated, using Gustafson's equation, by