Merck
E11803
Sigma-Aldrich
2-Ethylaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
1841268
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.11 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taiki Katayama et al.
The ISME journal, 9(2), 436-446 (2014-08-12)
The Minami-Kanto gas field, where gases are dissolved in formation water, is a potential analogue for a marine gas hydrate area because both areas are characterized by the accumulation of microbial methane in marine turbidite sand layers interbedded with mud
Jean Claude Alvarez et al.
Bioanalysis, 7(13), 1675-1684 (2015-08-01)
Remifentanil and propofol are often used in combination for general anesthesia. We developed a method using LC-MS for their simultaneous measurement in human plasma. Methodology & results: After addition of remifentanil-(13)C6 and propofol-d18 (IS), 500 µl of plasma were extracted