Kluczowe dokumenty
515124
N,N-Dimethylaniline
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
N,N-dimetyloanilina, N,N-dimetylofenyloamina, DMA, Dimetyloanilina, Dimetylofenyloamina
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
microbiology
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Aniline Homologs on Discovery® C18
GC Analysis of Anilines on Equity®-5