8.22040
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
About This Item
ciśnienie pary
0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
oil
temp. samozapłonu
425 °C
siła działania
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
temp. przejścia
flash point 76 °C
gęstość
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Katalizowana cynkiem elektrofilowa borylacja C-H heteroarenów: W artykule omówiono katalizowany cynkiem proces borylowania heteroarenów przy użyciu N,N-dimetylo-p-toluidyny (Grundy et al., 2021).
- Sulfonylacja wiązań C-H anilin z wprowadzeniem ditlenku siarki w warunkach wolnych od metali: Szczegóły reakcji sulfonylacji z udziałem N,N-dimetylo-p-toluidyny w warunkach wolnych od metali (Zhou et al., 2018).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Reproductive organs
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup