Merck
D145807
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
99%
Synonim(y):
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
742174
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.2 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
2.5 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dilek Arpaci et al.
Journal of ovarian research, 8, 71-71 (2015-11-08)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is related to metabolic syndrome, insulin resistance, and cardiovascular metabolic syndromes. This is particularly true for individuals with central and abdominal obesity because visceral abdominal adipose tissue (VAAT) and epicardial adipose tissue (EAT) produce a large
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D145807-100G4061833559970
D145807-250G
D145807-500G4061836830557
D145807-5G
D145807-5KG