Merck
N28604
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
4-Nitro-o-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
2043245
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
99%
Formularz
solid
bp
143 °C/20 mmHg (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Dunphy et al.
Analytical biochemistry, 184(2), 381-387 (1990-02-01)
A microanalytical gas chromatographic (GC) method for the analysis of nitrate in rat urine is described. The method involves the conversion of nitrate to nitromesitylene and quantitation using 3,4-dimethylnitrobenzene as an internal standard. The nitroaromatics were separated on a wide-bore