Merck
171018
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene
98%
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
1865656
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dimetylo-1-nitrobenzen został użyty w syntezie 1-alkilofosfin i ich tlenków.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhodium-catalyzed synthesis of 1-alkynylphosphine oxides from 1-alkynes and tetraphenylbiphosphine.
Arisawa M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(29), 5211-5213 (2006)
Tomohiro Ito et al.
Environmental science and pollution research international, 26(22), 22747-22755 (2019-06-07)
Secondary organic aerosol (SOA) is a component of airborne particulate matter in urban areas. However, their toxicities remain incompletely understood. In this study, we investigated the oxidative and inflammatory potency of SOA derived from three different volatile organic compounds (α-pinene
Tien D Ho et al.
Journal of chromatography. A, 1361, 217-228 (2014-08-26)
Ionic liquids (ILs) were used as a new class of diluents for the analysis of two classes of genotoxic impurities (GTIs), namely, alkyl/aryl halides and nitro-aromatics, in small molecule drug substances by headspace gas chromatography (HS-GC) coupled with electron capture