Merck
N28353
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
2-Nitro-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
2046066
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
225 °C/744 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of