Kluczowe dokumenty
N27322
4-Nitrotoluene
99%
Synonim(y):
1-Methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 85 °C)
Próba
99%
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
734 °F
bp
238 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
gęstość
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
N27322-5G | |
N27322-100G | 4061834110460 |
N27322-1KG | 4061826220276 |
N27322-500G |