Kluczowe dokumenty
14249
2-Furyl methyl ketone
analytical standard
Synonim(y):
2-Acetylfuran
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506-1.508
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)