D200603
2,6-Dinitrotoluene
98%
Synonim(y):
1-Methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-DNT, 2-Methyl-1,3-dinitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
crystals
mp
56-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
404.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
206.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges