Kluczowe dokumenty
506508
Supelco
EPA CLP Semivolatile Calibration Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
US EPA/CLP 8270 (Mar ′90, Dec ′90, Aug ′91 Statement of Work)
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 × 1 mL
stężenie
1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Azobenzene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-chloroethoxy)methane
    Bis(2-chloroethyl) ether
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    4-Bromodiphenyl ether
    Carbazole
    4-Chloroaniline
    4-Chlorodiphenyl ether
    Bis-(2-chloroisopropyl) ether
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chloronaphthalene
    2-Chlorophenol
    Chrysene
    p-Cresol
    Dibenz[a,h]anthracene
    Dibenzofuran
    Dibutyl phthalate
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    2,4-Dichlorophenol
    Diethyl phthalate
    2,4-Dimethylphenol
    Dimethyl phthalate
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    Di-n-octyl phthalate
    Fluoranthene
    Fluorene
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Isophorone
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Methylnaphthalene
    o-Cresol
    Naphthalene
    2-Nitroaniline
    3-Nitroaniline
    4-Nitroaniline
    Nitrobenzene
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    Pentachlorophenol
    Phenanthrene
    Phenol
    Pyrene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Zobacz wszystko (64)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)