Kluczowe dokumenty
D174203
2,4-Dimethylphenol
98%
Synonim(y):
4-Hydroxy-m-xylene, asym.-m-Xylenol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)c(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D174203-100ML | 4061833560594 |
D174203-25ML | 4061837018343 |
D174203-5G | |
D174203-100G | |
D174203-1KG | |
D174203-1L |