Merck
D175404
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenol
98%
Synonim(y):
1,2-dimetylo-4-hydroksybenzen, 3,4-ksylenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Beilstein:
1099267
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
227 °C (lit.)
mp
65-68 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zastosowania 3,4-dimetylofenolu:
  • Może reagować z cynamonianami etylu w kwasie trifluorooctowym, tworząc odpowiednie pochodne dihydrokumaryny.
  • Bromowanie 3,4-dimetylofenolu przy użyciu bromu może prowadzić do 6-bromo-3,4-dimetylofenolu.
  • Może on reagować z bis(tetrafluoro-boranem) 1-fluoro-4-chlorometylo-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu(1744 F-TEDA-BF4) tworząc 4-fluoro-3,4-dimetylocykloheksa-2,5-dienon.
Informacje prawne
Selectfluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient Synthesis of 4-Fluorocyclohexa-2, 5-dienone Derivatives using N-fluoro-1, 4-diazoniabicyclo [2.2. 2] octane Salt Analogues
Stavber S, et al.
Synlett, 1999(09), 1375-1378 (1999)
A convenient synthesis of dihydrocoumarins from phenols and cinnamic acid derivatives
Aoki S, et al.
Tetrahedron, 61(39), 9291-9297 (2005)
Synthesis, x-ray structures, conformational fixation, and proton NMR spectroscopic studies.
Andreetti G D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 4023-4032 (1993)
L Puig-Grajales et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 48(6), 171-178 (2003-12-03)
Denitrification is a feasible alternative for the treatment of phenolic bearing-wastewaters. The aim of this study was to evaluate the biodegradability of phenolic compounds, as the only carbon and energy source in batch and continuous experiments, using nitrate as a
L C Ng et al.
Journal of bacteriology, 177(6), 1485-1490 (1995-03-01)
Pseudomonas putida P35X (NCIB 9869) metabolizes phenol and monomethylphenols via a chromosomally encoded meta-cleavage pathway. We have recently described a 13.4-kb fragment of the chromosome that codes for the first eight genes of the catabolic pathway and a divergently transcribed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D175404-500G4061832884691
D175404-100G4061832884684
D175404-5G4061833560662