Merck
M49704
Sigma-Aldrich
2-Methylhexane
99%
Synonim(y):
Isoheptane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1696856
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2.27 psi ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
536 °F
granice wybuchowości
~7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
gęstość
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methylhexane is mainly used as a model iso-alkane in studies relating to iso-alkane oxidation, vapor-liquid phase equilibria of heptane isomers and catalytic cracking.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Methylhexane cracking on Y zeolites: Catalytic cycles and reaction selectivity
Yaluris G, et al.
J. Catal., 165(2), 205-220 (1997)
The influence of reaction temperature on the cracking mechanism of 2-methylhexane
Bamwenda GR, et al.
J. Catal., 148(2), 595-606 (1994)
Iso-alkane oxidation by aPseudomonas Part I.?Metabolism of 2-methylhexane
Thijsse GJE and Van der Linden AC
Antonie van Leeuwenhoek, 27(1), 171-179 (1961)
Intermolecular potentials for branched alkanes and the vapour-liquid phase equilibria of n-heptane, 2-methylhexane, and 3-ethylpentane
Ilja Siepmann BJ and Martin MG
Molecular Physics, 90(5), 687-694 (1997)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)