Merck
M65807
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥99%
Synonim(y):
‘Isohexane’
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730735
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
6.77 psi ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
583 °F
granice wybuchowości
7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
gęstość
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methylpentane is mainly used in studies involving the functionalization of aliphatic C–H bonds using different carbene insertion processes to form C–H insertion products. The metal-free Ritter-type amination reaction of tertiary C–H bond using iodic acid as an oxidant in the presence of N-hydroxyphthalimide has also been reported.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ritter-type amination of C--H bonds at tertiary carbon centers using iodic acid as an oxidant.
Kiyokawa K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(89), 13082-13085 (2016)
Metal-Free C--H Functionalization of Alkanes by Aryldiazoacetates.
Tortoreto C, et al.
Organic Letters, 19(4), 770-773 (2017)
Zinc (II)-Mediated carbene insertion into C--H bonds in alkanes.
Kulkarni N V, et al.
Inorganic Chemistry, 54(23), 11043-11045 (2015)
Andrea N Giordano et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(15), 3545-3555 (2015-03-27)
We report the solvent-dependent dynamics of carbonyl site exchange for Fe(CO)3(η(4)-norbornadiene) (FeNBD) in a series of linear and nonlinear alkanes. The barrier to exchange is very low (∼1.5 kcal/mol), and the resulting carbonyl dynamics are rapid enough to lead to
2-Methylpentane (isohexane). CAS# 107-83-5.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 81-92 (1999-10-28)
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M65807-100G4061838258526
M65807-5G4061834061069