Key Documents
PHR1681
Benzalkonium Chloride solution
50%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Benzalkonium chloride solution, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
product name
Benzalkonium Chloride 50% Solution, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001060
traceable to USP 1050993
rodzina API
benzalkonium chloride
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?