Kluczowe dokumenty
PHR1371
Benzalkonium Chloride solution
10%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Benzalkonium chloride solution, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Benzalkonium Chloride 10% Solution, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1051001
rodzina API
benzalkonium chloride
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)