Key Documents
63249
Benzalkonium chloride solution
≥50% (via Cl), 50% in H2O
Synonim(y):
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
≥50% (via Cl)
50% in H2O
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A cationic surfactant in chemical polymerization reactions.
- A phase-transfer catalyst for the quantitative determination of sulfide in the whole blood sample by extractive alkylation technique using GC-MS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?