Kluczowe dokumenty
D194255
1,3-Dinitrobenzene
97% anhydrous basis
Synonim(y):
1,3-Dinitrobenzene, DNB, Meta-dinitrobenzene, m-Dinitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97% anhydrous basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤10.0% H2O
bp
297 °C (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
gęstość
1.368 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H
Klucz InChI
WDCYWAQPCXBPJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2′,6′- dinitrobiphenyl-4-ol and 1-nitrodibenzofuran via copper-catalyzed regioselective cross-coupling reaction with 4-iodophenol and 2-iodophenol respectively.
- 1H-indazole derivatives by reacting with various N-tosylhydrazones in the presence of a base catalyst.
- 3-(1H-Tetrazol-1-yl)benzenamine by reacting with triethyl orthoformate and NaN3 in the presence of a three-functional redox catalytic system.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?