Merck
126632
Sigma-Aldrich
1,2-Dinitrobenzene
97%
Synonim(y):
o-Dinitrobenzen
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Beilstein:
642224
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
319 °C/773 mmHg (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
Klucz InChI
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-dinitrobenzen (o-dinitrobenzen) jest jednym ze związków nitroaromatycznych obecnych w moczu, który był badany przy użyciu metod chromatografii gazowej ze spektrometrią mas i monitorowaniem wybranych jonów†. Na elektrochemię 1,2-dinitrobenzenu (o-dinitrobenzenu) silnie wpływa 1,3-difenylomocznik.
Zastosowanie
  • Wysoce rozbieżne podejście Picteta-Spenglera do pirolochinoksalin z aminy arylowej przy użyciu 1,2-dinitrobenzenu jako utleniacza: Omówiono użyteczność 1,2-dinitrobenzenu jako utleniacza w syntezie organicznej, istotnej dla opracowywania nowych farmaceutyków (Pardeshi et al., 2019).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cindy Chan-Leonor et al.
The Journal of organic chemistry, 70(26), 10817-10822 (2005-12-17)
[reaction: see text] The electrochemistry of 1,2-dinitrobenzene (1,2-DNB), 1,3-dinitrobenzene (1,3-DNB), and 1,4-dinitrobenzene (1,4-DNB) is strongly affected by the presence of 1,3-diphenylurea. In DMF, the second reduction potential of all three DNBs shifts substantially positive in the presence of the urea
D Mahadevan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 84(1), 86-98 (2011-10-14)
In this work, the comparative analysis is made on the structure and vibrational spectra of 1,2-Dinitro benzene (1,2-DNB) and 1-Fluoro-3-nitro benzene (1-F-3-NB) molecules. The FT-IR and FT-Raman experimental spectra of the molecules have been recorded using Bruker IFS 66 V
P A Cossum et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 13(6), 664-668 (1985-11-01)
The metabolism of radiolabeled dinitrobenzene (DNB) isomers was compared in hepatocytes and hepatic subcellular fractions isolated from male Fischer-344 rats. Under aerobic conditions, reduction was the major metabolic pathway for m- and p- DNB in hepatocytes with m- and p-nitroaniline
H Tamaki et al.
Journal of bacteriology, 181(9), 2958-2962 (1999-04-28)
Glutathione S-transferases (GSTs) Y-1 and Y-2 from the yeast Issatchenkia orientalis were purified by passage through a glutathione-agarose column, and the cDNA for GST Y-1 was cloned and sequenced. The deduced amino acid sequence consisted of 188 residues with a
J V Barbo et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 154(4), 1551-1559 (1995-02-15)
A population of CD8+ T cells from dinitrobenzene sulfonate-primed mice produce soluble effector molecules that down-regulate the magnitude of dinitrophenol-specific contact hypersensitivity reactions. These soluble molecules express the binding specificity and serologic determinants of alpha/beta TCR. To examine the requirement