Merck
300365
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
105-107 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
Klucz InChI
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)