Kluczowe dokumenty
D193402
3,5-Dinitroaniline
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
3,5-Dinitroaniline, ≥96.5% (GC)
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (GC)
Formularz
powder, crystals or chunks
kolor
faint yellow to dark yellow, and Faint Brown to Dark Brown
mp
160-162 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H,7H2
Klucz InChI
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D193402-100G | |
D193402-500G | |
D193402-10G | 4061832342382 |
D193402-1G |