Próba
98%
zawiera
≤15% water
mp
176-178 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
Klucz InChI
LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D193011-500G | |
D193011-100G | 4061833561096 |
D193011-500MG | |
D193011-5G |