Merck
269050
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroaniline
97%
Synonim(y):
2-Amino-4-chloro-nitrobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Beilstein:
2210201
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
chunks
mp
125-129 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
Klucz InChI
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sprzęganie polistyrenu usieciowanego diwinylobenzenem z 5-chloro-2-nitroaniliną, a następnie utleniająca dekanianacja dały benzofenon.
Zastosowanie
5-chloro-2-nitroanilinę wykorzystano w syntezie 5-(4-podstawionych piperazyn-1-ylo)-2-nitroanilin i 5-(4-podstawionych piperazyn-1-ylo)benzimidazolo-2-karbaminianów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R M Sánchez-Alonso et al.
Die Pharmazie, 44(9), 606-607 (1989-09-01)
A series of 5-(4-substituted piperazin-1-yl)-2-nitroanilines (4) and 5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates (6) has been synthesized starting from 5-chloro-2-nitroaniline (3) and N-monosubstituted piperazines. Catalytic reduction of 4 with Pd/C followed by treatment with 1,3-dicarbomethoxy-S-methylisothiourea yielded the corresponding methyl-5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates (6) which were for
Traceless solid-phase synthesis of 5-benzoylbenzimidazoles.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1556-1561 (2001)