Kluczowe dokumenty
101656
2-Chloro-4-nitroaniline
99%
Synonim(y):
1-Amino-2-chloro-4-nitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
temp. samozapłonu
971 °F
mp
105-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
Klucz InChI
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?