Merck
147214
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-nitrophenol
97%
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-nitroaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Beilstein:
1368435
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
125-127 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H,7H2
Klucz InChI
WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-amino-2-nitrofenol jest głównym metabolitem 2,4-dinitrofenolu. Jest powszechnie stosowany jako półtrwały (nieutleniający) barwnik do włosów i toner w trwałych (utleniających) produktach do farbowania włosów.
Zastosowanie
4-Amino-2-nitrofenol został użyty do oznaczania aminonitrofenoli w farbach do włosów za pomocą różnicowej woltamperometrii impulsowej i HPLC z detekcją elektrochemiczną.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of Aminonitrophenols in Hair Dyes Using a Carbon Paste Electrode and a Boron-Doped Diamond Film Electrode-A Comparative Study.
Dejmkova H, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 6, 3550-3563 (2011)
Hana Dejmkova et al.
Talanta, 85(5), 2594-2598 (2011-10-04)
Methods for determination of 2-amino-4-nitrophenol and 4-amino-2-nitrophenol, metabolites of 2,4-dinitrophenol, were developed using differential pulse (DP) voltammetry and HPLC with amperometric and spectrophotometric detection. The applicability of these methods was tested by the determination of the analytes in model samples
M A CAMERON
British journal of pharmacology and chemotherapy, 13(1), 25-29 (1958-03-01)
The effect of the mono- and di-nitrophenols and certain related compounds has been determined on the rate of oxygen consumption, the rate of carbon dioxide output and the rectal temperature of the Wistar albino rat.Of the compounds examined, only 2:4-dinitrophenol
M M Shahin et al.
Carcinogenesis, 3(7), 809-813 (1982-01-01)
Two samples of 4-amino-2-nitrophenol were tested for mutagenicity in Salmonella typhimurium strains TA1535, TA1537, TA1538, TA98, and TA100. Significant mutagenic activity was detected with a sample of this compound obtained from Aldrich (technical grade (Aldrich), TGA) both in the presence
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 28(6 Suppl 2), 217S-251S (2010-01-30)
2-Amino-3-nitrophenol, 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-5-nitrophenol, 4-amino-3-nitrophenol, 4-amino-2-nitrophenol, 2-amino-4-nitrophenol sulfate, 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol, and 4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol are substituted aromatic compounds used as semipermanent (nonoxidative) hair colorants and as toners in permanent (oxidative) hair dye products. All ingredients in this group except 2-amino-4-nitrophenol sulfate, 2-amino-5-nitrophenol, and 4-amino-2-nitrophenol