Merck
A59654
Sigma-Aldrich
5-Aminoindole
97%
Synonim(y):
5-Indolamine, NSC 61452
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
112348
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
131-133 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
Klucz InChI
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Smac mimetics that bind to the BIR2 domain of the anti-apoptotic protein XIAP
  • Cytotoxic and antimitotic agents
  • Insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
  • Antitumoral agents
  • Factor Xa inhibitor
  • Potential antivascular agents
  • Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
  • Inhibitors of receptor tyrosine kinase with antiangiogenic effects
  • PKCθ inhibitors
  • HIV protease inhibitors
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Jakun Koo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(3), 875-880 (2015-07-19)
Cellular metabolism can impact cell life or death outcomes. While metabolic dysfunction has been linked to cell death, the mechanisms by which metabolic dysfunction regulates the cell death mode called necroptosis remain unclear. Our study demonstrates that mitochondrial oxidative phosphorylation