Kluczowe dokumenty
D102504
1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene
97%
Synonim(y):
DFDNB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
72-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(F)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2F2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
Klucz InChI
VILFTWLXLYIEMV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?