Kluczowe dokumenty
N27314
3-Nitrotoluene
99%
Synonim(y):
1-Methyl-3-nitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.73 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 50.2 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
N27314-1KG | |
N27314-100G | 4061838355270 |
N27314-3KG | |
N27314-5G |