klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
Formularz
liquid
pozostałość po prażeniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
ślady kationów
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used:
- In combination with acetic anhydride and zeolite catalysts for the preparation of p-nitrotoluene with high regioselectivity.
- In the pretreatment of rice straw for enhanced production of xylose.
- To minimize the extent of cation ordering in LiNi0.5Mn1.5O4, a transition metal-substituted spinel material, by surface treatment.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.