Key Documents
225711
Nitric acid
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.999% trace metals basis
70%
Postać
liquid
oczyszczone przez
redistillation
kolor
colorless
pH
<1.0
tw
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- The nitration of aromatic compounds, aromatic heterocycles, alkenes, active methylene carbons, etc.
- Selective oxidation of organosulfur compounds to corresponding sulfoxides using a solid acid catalyst.
- The oxidation of alcohols, aldehydes, esters, and heteroatoms.
- The aromatization and dehydrogenation reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?