Merck
442327
Supelco
2,6-Dimethylaniline
analytical standard
Synonim(y):
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
636332
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
>99% (GC)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-dimetyloanilina jest metabolitem alfa2-adrenergicznego agonisty ksylazyny, który może znaleźć zastosowanie jako środek uspokajający u zwierząt produkujących żywność. Jest również stosowana w przemyśle jako syntetyczny półprodukt w produkcji kilku produktów, takich jak barwniki, pestycydy i żywice syntetyczne.
Zastosowanie
2,6-dimetyloanilina może być stosowana jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w próbkach zwierzęcych, ludzkich próbkach biologicznych, próbkach mleka i preparatach farmaceutycznych za pomocą chromatografii i technik elektroanalitycznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination and temperature effects of lidocaine (Lignocaine) hydrochloride, epinephrine, methylparaben, 2, 6-dimethylaniline, and p-hydroxybenzoic acid in USP Lidocaine Injection by ion-pair reversed-phase high pressure liquid chromatography
Smith DJ
Journal of Chromatographic Science, 19(5), 253-258 (1981)
Tumor-promoting activity of 2, 6-dimethylaniline in a two-stage nasal carcinogenesis model in N-bis (2-hydroxypropyl) nitrosamine-treated rats
Koujitani T, et al.
Cancer Letters, 142, 161-171 (1999)
Simultaneous determination of xylazine and its major metabolite, 2, 6-dimethylaniline, in bovine and swine kidney by liquid chromatography
Holland DC, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 76(4), 720-724 (1993)
Synthesis, Characterization, and Comparative 32P-Postlabeling Efficiencies of 2, 6-Dimethylaniline? DNA Adducts
Goncalves.LL, et al.
Chemical Research in Toxicology, 14, 165-174 (2001)
Determination of local anaesthetics and their impurities in pharmaceutical preparations using HPLC method with amperometric detection
Fijalek Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(5), 913-918 (2005)
Protokoły
GC Analysis of Anilines on Equity®-5