Merck
458821
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-3-carbonyl chloride
98%
Synonim(y):
2-Chloronicotinoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
39-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
Klucz InChI
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of heterocyclic compounds. 54. Nicotinic acid crown ethers. Synthesis of macrocyclic lactones from 2-chloronicotinic acid and polyethylene glycols. Template effect on the cyclization.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(4), 626-628 (1980)
Synthesis and biological evaluation of new benzothiazoles as antimicrobial agents.
Al-Talib M, et al.
Arabian Journal of Chemistry (2011)
Yu-Peng Hua et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o373-o373 (2009-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(6)H(5)ClN(2)O, the dihedral angle between the pyridine ring and the carboxamine group is 63.88 (8)°. Inter-molecular N-H⋯N and N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into a two-dimensional network.