Kluczowe dokumenty
227439
Lawesson reagent
97%
Synonim(y):
2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-Bis-(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 4-Methoxyphenylthiophosphoric cyclic di(thioanhydride), LR
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
228-230 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)P2(=S)SP(=S)(S2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C14H14O2P2S4/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17(19)21-18(20,22-17)14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oxthiaphosphinine-3-sulfide derivatives by the reaction with Mannich bases of β-naphthol and 8-hydroxyquinoline.
- 1,3,5,2-Trithiaphosphinane-2-sulfide derivatives by reacting with benzaldehyde in the presence of trialkyl phosphite.
- 2,4,6-Triphenyl-1,3,5-trithiane from benzaldehyde and ethyl acrylate.
- 9-Benzanthronethione by thionation of 9-benzanthone oxime.
- 1,2,4-Trithiolane from 2,2,4,4-tetramethyl-3-thioxocyclobutanone S-oxide.
- Sulfur derivatives of triterpenic oxo compounds.
- Tropothione in situ at room temperature and to trap it with dieneophiles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
227439-100G | 4061838780744 |
227439-10G | 4061838780751 |
227439-10KG | |
227439-1KG | |
227439-25G | 4061838780768 |