Kluczowe dokumenty
199524
Chlorophenol Red
indicator grade
Synonim(y):
3′,3′-Dichlorophenolsulfonaphthalein
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
indicator grade
Poziom jakości
Formularz
powder, crystals or chunks
kolor
dark brown
pH
4.8-6.7, yellow to violet
rozpuszczalność
95% ethanol: 10 mg/mL
λmaks.
572 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥12000 at 295-301 nm in 0.1 M NaOH
≥45000 at 573-579 nm in 0.1 M NaOH
≥5000 at 368-374 nm in 0.1 M NaOH
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1Cl)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
Klucz InChI
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?