Merck
572543
Sigma-Aldrich
Woollins′ Reagent
Synonim(y):
2,4-Diphenyl-1,3-diselenadiphosphetane 2,4-diselenide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10P2Se4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
206-210 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent involved in reactions with:
  • Benzoic hydrazides to yield spiro heterocycles
  • Secondary amines
  • Aromatic diols to yield 10-membered phosphorus-selenium heterocycles
Reagent involved in ring-opening, deselenation and phosphorus-phosphorus coupling
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)