Kluczowe dokumenty
328502
Dimethyl diselenide
96%
Synonim(y):
Methyl diselenide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6388 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
gęstość
1.987 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Se][Se]C
InChI
1S/C2H6Se2/c1-3-4-2/h1-2H3
Klucz InChI
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
328502-1G | 4061838119322 |
328502-5G | 4061826717530 |