Merck
498262
Sigma-Aldrich
Diphenyl selenide
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6465 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
gęstość
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Se](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Selenek difenylu jest związkiem selenoorganicznym. Obliczono jego standardowe entalpie spalania, tworzenia i średnią energię dysocjacji wiązania. Zbadano jego potencjał jako neutralnego nośnika do opracowania srebro-selektywnej elektrody membranowej. Selenek difenylu ulega utlenieniu tworząc selenotlenki podczas traktowania N-bromobursztynoimidem, a następnie hydrolizie alkalicznej.
Zastosowanie
Used for Anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organoselenide as a novel ionophore for a silver-selective membrane electrode.
Katsu T and Xu D.
Analytical Letters, 31(12), 1979-1989 (1998)
Oxidation of selenides and tellurides with positive halogenating species.
Detty MR
The Journal of Organic Chemistry, 45(2), 274-279 (1980)
Enthalpies of combustion of selenium and diphenyl selenide.
Barnes DS and Mortimer CT.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 5(3), 371-377 (1973)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 2437-2437 (1990)