Kluczowe dokumenty
8.18061
Sigma-Aldrich
Diselenek difenylu
for synthesis
Synonim(y):
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10Se2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
216-780-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
powder
mp
58-61 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3