Kluczowe dokumenty
230499
Selenourea
98%
Synonim(y):
2-Selenourea, Carbamimidoselenoic acid, Isoselenourea, Selenouronium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
210-215 °C (dec.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(N)=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
IYKVLICPFCEZOF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can also be used as a reagent to synthesize:
- Selenazoles from α -bromo ketones presence of β -cyclodextrin.
- Symmetrical diaryl selenides by C-Se cross coupling reaction in presence of coper oxide nanaoparticles as a catalyst.
- CdSe nanocrystals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S316016-1EA | |
S491071-1EA | |
230499-1G | 4061838782717 |
230499-10G | 4061838782700 |