Kluczowe dokumenty
483699
Potassium selenocyanate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Selenocyanic acid potassium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
mp
147 °C
ciąg SMILES
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
483699-25G | 4061832390093 |
483699-5G | 4061838111319 |