Merck
243965
Sigma-Aldrich
Phenylselenyl bromide
98%
Synonim(y):
Benzeneselenenyl bromide, Benzeneselenyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SeBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.97
Beilstein:
2039772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione. It was also used in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synlett, 1274-1274 (2007)
X= Y?ZH Systems as potential 1, 3-dipoles. Part 52: Fused-ring forming electrophile induced oxime→nitrone→ cycloaddition cascades.
Ali Dondas H, et al.
Tetrahedron Letters, 57(32), 7035-7045 (2001)
Santanu Hati et al.
European journal of medicinal chemistry, 100, 188-196 (2015-06-19)
Herein we have reported design, synthesis and in vitro biological evaluation of a library of bicyclic lactams that led to the discovery of compounds 6 and 7 as a novel class of α-glucosidase inhibitors. They inhibited α-glucosidase (yeast origin) in a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
243965-25G4061825656571
243965-1G
243965-5G4061833498798