Merck
498254
Sigma-Aldrich
Phenyl selenocyanate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SeCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.603 (lit.)
bp
116-117 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#C[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NSe/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selenocyjanian fenylu jest środkiem selenilującym, który można otrzymać w reakcji chlorku benzenoselenylowego i cyjanku trimetylosililowego.
Zastosowanie
Selenocyjanian fenylu może być stosowany w syntezie:
  • estry benzenoselenolu
  • dibromek 2-bromoetylofenyloselenowy
  • α,α-dioksy-β-fenyloseleno węglitryle
  • β-alkoksyalkiloselenek fenylu
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cyanoselenenylation of ketene acetals. Synthesis of carbonyl-protected a-oxo carbonitriles.
Tomoda S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11(11), 1733-1734 (1982)
A convenient synthesis of phenyl selenocyanate.
Tomoda S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 10(8), 1069-1070 (1981)
Aryl selenocyanates and aryl thiocyanates: reagents for the preparation of activated esters.
Grieco PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(6), 1283-1285 (1978)
Synthesis of Aryl 2-Haloethyl Selenides and their Reactions with Potassium Selenocyanate.
Lindgren B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31(1), 1-6 (1977)
Facile oxyselenation of olefins in the presence of copper (II) or copper (I) chloride as catalyst.
Toshimitsu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(10), 1953-1958 (1980)
Produkty
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.