Kluczowe dokumenty
8.14609
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
Synonim(y):
Formamidine disulfide dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6N4S2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
238-876-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
mp
175-179 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
Klucz InChI
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3