Merck
393916
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.66
Beilstein:
3697547
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
178 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
Cl[H].CCc1ccccc1NN
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
HBHPTOKYVGZBAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride is a hydrazine derivative.
Opakowanie
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of 7-ethyltryptophol, an intermediate for the anti-inflammmatory drug etodolac.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved and scalable process for the synthesis of a key intermediate for Etodolac, a non-steroidal anti-inflammatory drug
Sekharayya MC, et al.
Indian J. Chem. B, 51(12), 1763-1766 (2012)